Merck
461822
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)titanium(IV)
Sinónimos:
Bisindenyltitanium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14Cl2Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
349.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
190-200 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ti]123456789(Cl)C%10C1=C2[C]3%11=[C]4%10C=CC=C%11.C%12=C[C]5%13=[C]6(C=C%12)C7=C8C9%13
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Ti/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
JXBKMHHGNJJERO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Organometallics, 12, 559-559 (1993)