Merck
461075
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-2-pyrrolidinone
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NOSi
Número de CAS:
Peso molecular:
157.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
InChI
1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(Trimethylsilyl)-2-pyrrolidinone has been prepared by refluxing a mixture of 2-pyrrolidinone, triethylamine and trimethylchlorosilane in benzene.[1] It undergoes sulfenylation with phenyl disulfide to form the corresponding bissulfide as the major product.[2]
Aplicación
1-(Trimethylsilyl)-2-pyrrolidinone may be used for the preparation of 1-(diphenylphosphonio)pyrrolidin-2-one[3] and 1-(1-adamantylcarbonyl)-2-pyrrolidinone.[4]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and antiviral activity evaluation of some new aminoadamantane derivatives. 2.
Kolocouris N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 39(17), 3307-3318 (1996)
Synthesis, conformational characteristics and anti-influenza virus A activity of some 2-adamantylsubstituted azacycles.
Setaki D, et al.
Bioorganic Chemistry, 34(5), 248-273 (2006)
Efficient method for the preparation of carboxylic acid alkyl esters or alkyl phenyl ethers by a new-type of oxidation-reduction condensation using 2, 6-dimethyl-1, 4-benzoquinone and alkoxydiphenylphosphines.
Shintou T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 76(8), 1645-1667 (2003)
Sulfenylation and sulfinylation of lactams and imino ethers.
Zoretic PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(7), 1379-1382 (1978)