Merck
460575
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Lutetium iodide, Lutetium triiodide
About This Item
Fórmula lineal:
LuI3
Número de CAS:
Peso molecular:
555.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
99.9% trace metals basis
grado:
anhydrous
Formulario:
powder
grado
anhydrous
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lutetium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidad
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Lu](I)I
InChI
1S/3HI.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
NZOCXFRGADJTKP-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.