460281
3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
74-77 °C (lit.)
grupo funcional
thiocarbamate
cadena SMILES
CN1C(=O)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NOS/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
LSMMRJUHLKJNLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?