Merck
459240
Sigma-Aldrich
Z-L-Methionine
97%
Sinónimos:
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, Z-Met-OH
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
283.34
Beilstein:
2058696
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
66-70 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
Clave InChI
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)