408425
Boc-Met-OH
99%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine, Boc-L-methionine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
actividad óptica
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
47-50 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clave InChI
IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable