Merck
457760
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Benzyl-2-phenylglycinol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHCH(C6H5)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
227.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]21/D −80°, c = 0.85 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
87-90 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-12-15(14-9-5-2-6-10-14)16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
Clave InChI
FTFBWZQHBTVPEO-HNNXBMFYSA-N
Aplicación
Used for the asymmetric synthesis of α-amino phosphonic acids. Starting material for a practical route to optically pure β-substituted amines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Micouin, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 7223-7223 (1994)
Catherine Maury et al.
The Journal of organic chemistry, 61(11), 3687-3693 (1996-05-31)
A simple and general asymmetric synthesis of alpha-amino phosphonic acids is described. The method involves the highly selective addition of trialkyl phosphite onto various chiral oxazolidines. Oxazaphosphorinanes thus obtained with an excellent diastereoselectivity furnish the corresponding (S)-alpha-substituted amino phosphonic acids