Merck
457345
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dichloro-5′-fluoroacetophenone
90%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(F)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
207.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
densidad
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Clave InChI
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhongguo Yiyao Gongye Zazhi, 25, 296-296 (1994)
D T Chu et al.
Journal of medicinal chemistry, 28(11), 1558-1564 (1985-11-01)
A series of novel arylfluoroquinolones has been prepared. These derivatives are characterized by having a fluorine atom at the 6-position, substituted amino groups at the 7-position, and substituted phenyl groups at the 1-position. Structure-activity relationship (SAR) studies indicate that the
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 927-927 (1988)
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 55, 1311-1311 (1990)
(E)-3-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)prop-2-en-1-one.
Fun H-K, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(6), o956-o957 (2008)