Merck
449423
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
100 MG
158,00 €
250 MG
356,00 €
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
158,00 €
250 MG
356,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6D4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
132.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
densidad
1.279 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
ISPYQTSUDJAMAB-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)