Merck
454877
Sigma-Aldrich
Diisopropyl (S)-(−)-malate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
99%
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D −13°, neat
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-6(2)14-9(12)5-8(11)10(13)15-7(3)4/h6-8,11H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
XYVHRFVONMVDGK-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
Diisopropyl (S)-(−)-malate can be used as a starting material in the total synthesis of (−)-wikstromol, an α-hydroxylated lactone lignan found in Asian medicinal plants.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective Synthesis of (−)-Wikstromol Using a New Approach via Malic Acid
Sefkow M
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2343-2349 (2001)