Merck
451908
Sigma-Aldrich
Sodium mercury amalgam
beads, ≥99.9% trace metals basis, Na 5 %
Sinónimos:
Sodium amalgam
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
beads
composición
Na, 5%
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
cadena SMILES
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
Clave InChI
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Magnetic characteristics were studied of organometallic oxo-vanadium cluster compounds, such as [C5Me5V]4(μ-O)6, which is formed by reduction with sodium mercury amalgam.
Used for:
  • Ionic liquid based sodium ion conducting gel polymer electrolytes
  • Dehalogenation agent for the room-temperature synthesis of carbonaceous films
  • Plant-scaled method for preparation of deuterium-depleted water
  • Investigations of solvent effects on desulfonylation of polyethylene glycol-substituted aryl alkyl sulfones
Catalyst for synthesis of selectively benzylated Me α-D-glucopyranosides
Reagent for reduction of RDX for functionalization for forensic analysis
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yuesong Wang et al.
Analytical chemistry, 80(7), 2599-2605 (2008-02-26)
We report new assays of enzymes uroporphyrinogen decarboxylase (UROD) and coproporphyrinogen III oxidase (CPO) in the heme biosynthetic pathway. The assays were developed for use in clinical diagnostics of inherited disorders porphyria cutanea tarda and hereditary coproporphyria, respectively. Electrospray ionization
Abernethy, C.D. et al.
Organometallics, 18, 870-870 (1999)