451878
4-Mercapto-1-butanol
95%
Sinónimos:
4-Hydroxy-1-mercaptobutane, 4-Hydroxybutanethiol, 4-Mercapto-1-butanol, 4-Mercaptobutan-1-ol, 4-Mercaptobutanol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCS
InChI
1S/C4H10OS/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
NEJMTSWXTZREOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?