Merck
449393
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) hexyl ether
95%
Sinónimos:
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol, C6E2, Hexyldiglycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5OCH2CH2OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
190.28
Beilstein:
1743959
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.4381 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
Clave InChI
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
253.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
123 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 21(6), 449-460 (2001-12-18)
Diethylene glycol monohexyl ether (DEGHE; CAS no. 112-59-4), an industrial chemical, was investigated for the potential to produce genotoxic effects using three in vitro and two in vivo tests. No mutagenic activity occurred in either the absence or presence of
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 29(5), 361-366 (1987-10-01)
Ethylene glycol monohexyl ether (EGHE) and diethylene glycol monohexyl ether (DGHE) are glycol ethers used as industrial solvents and coating materials, and whose acute handling hazards were investigated. Acute peroral LD50 values in the rat were for EGHE 1.67 ml/kg