Merck
446947
Sigma-Aldrich
1-Propargyl-1H-benzotriazole
96%
Sinónimos:
1-(2-Propynyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
52-56 °C (lit.)
cadena SMILES
C#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-7-12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h1,3-6H,7H2
Clave InChI
HGIJKQXOOIWWGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of clarithromycin analogs via click chemistry as antibacterial agents
  • Sonogashira coupling
  • Bronsted superacid-catalyzed reactions
  • Hydroboration and hydrostannylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)