746118
Sodium difluoroheptylazidosulfinate
95%
Sinónimos:
Baran DAAS-Na Reagent, Sodium 1,1-difluoro-7-azido-heptylsulfinate, Sodium 7-azido-1,1-difluoroheptanesulfinate
Seleccione un Tamaño
298,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
298,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: linker
grupo funcional
azide
fluoro
sulfinic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)CCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H13F2N3O2S.Na/c8-7(9,15(13)14)5-3-1-2-4-6-11-12-10;/h1-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
FFNHIEJQAMGBCZ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?