445924
3-Phenyl-1-indanone
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
bp
148 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
O=C1CC(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15/h1-9,14H,10H2
Clave InChI
SIUOTMYWHGODQX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Tetrahedron Letters, 48(32), 5631-5634 (2007)
Asymmetric total synthesis of (+)-indatraline via diastereoselective amination of chiral ethers using chlorosulfonyl isocyanate.
Tetrahedron, 69(7), 1877-1880 (2013)
Photochemistry of 1-hydroxy-2-indanones: an alternative route to photoenols.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 8(4), 427-431 (1997)
Thermolysis of substituted indenes. Sigmatropic phenyl and hydrogen migrations.
Journal of the American Chemical Society, 93(3), 650-656 (1971)