Merck
445584
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
Sinónimos:
(S)-[2,2-Dimethyl-5-oxodioxolan-4-yl]acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
174.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
formulario
solid
actividad óptica
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
mp
105-112 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Clave InChI
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable