Merck
445444
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chloromandelic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]30/D −124°, c = 3 in H2O
mp
100-104 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clave InChI
SAMVPMGKGGLIPF-SSDOTTSWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)