Merck
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Hexahydromandelic acid
98%
Sinónimos:
(S)-α-Hydroxycyclohexaneacetic acid, (S)-(+)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
4663647
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
actividad óptica
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
mp
127-130 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clave InChI
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable