Merck
441341
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida-d7
99.5 atom % D
Sinónimos:
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimetilformamida
About This Item
Fórmula lineal:
DCON(CD3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
80.14
Beilstein:
1908468
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
El producto 441341 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
envase
pk of 10 × 0.75 mL
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and
Seung Bin Baek et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(46), 14156-14161 (2015-11-19)
Crystallographic observation of adsorbed gas molecules is a highly difficult task due to their rapid motion. Here, we report the in situ single-crystal and synchrotron powder X-ray observations of reversible CO2 sorption processes in an apparently nonporous organic crystal under
Sean E Doris et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(44), 15702-15710 (2014-10-11)
Cationic naked nanocrystals (NCs) are useful building units for assembling hierarchical mesostructured materials. Until now, their preparation required strongly electrophilic reagents that irreversibly sever bonds between native organic ligands and the NC surface. Colloidal instabilities can occur during ligand stripping