440426
1,4-Bis(dicyclohexylphosphino)butane
Sinónimos:
1,4-butane-diylbis(dicyclohexylphosphine)
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-104 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(CC1)P(CCCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H52P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h25-28H,1-24H2
Clave InChI
WNZGLXFLSFWPMP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable