439673
Scandium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Scandium iodide, Scandium triiodide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: scandium
mp
920 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Sc](I)I
InChI
1S/3HI.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?