Merck
439401
Sigma-Aldrich
(Phenylthio)acetyl chloride
97%
Sinónimos:
Thiophenoxyacetyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SCH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
186.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5825 (lit.)
densidad
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
thioether
cadena SMILES
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(Phenylthio)acetyl chloride is an acid halide. It participates in the Friedel -Crafts acylation of arenes to afford α-sulfenylated acetophenones.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[3, 3]-Sigmatropic rearrangements: short, stereocontrolled syntheses of functionalized vitamin D 3 side-chain units.
Hatcher MA and Posner GH.
Tetrahedron Letters, 43(28), 5009-5012 (2002)