Merck
43916
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane
~90%
Sinónimos:
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)allyltin
Seleccione un Tamaño
1 G
203,00 €
203,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
203,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H17F27Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
901.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
203,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
~90%
Formulario
liquid
densidad
1.670 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
Clave InChI
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,126
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)