436135
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
121-124 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable