434787
Polybutadiene
average Mn ~3,000 by VPO
About This Item
Productos recomendados
descripción
peroxide number <= 10 mval/kg
formulario
viscous liquid
mol peso
average Mn ~3,000 by VPO
composición
cis-1,4, 75%
trans-1,4, 24%
vinyl, 1%
índice de refracción
n20/D 1.524
viscosidad
2,700-3,000 mPa.s(20 °C)(lit.)
mp
−6 °C
número de ácido
≤0.3 mg KOH/g
valor de yodo
420‑480 g/100g
temperatura de transición
pour point ~−50 °C
solubilidad
aliphatic hydrocarbons: soluble
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable