433977
5-Nitrofurfuryl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.582 (lit.)
bp
104-105 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2
Clave InChI
NDSTUUPEXNCUNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?