Merck
433926
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydro-8-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
97%
Sinónimos:
1′3′,3′-Trimethyl-6-nitro-8-methoxyspiro[2-1-benzopyran-2,2′-indoline], 1,3,3-Trimethyl-6′-nitro-8′-methoxyspiro(indoline-2,2′-benzopyran), 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitro-8′-methoxybenzopyrylspiran, 1,3,3-Trimethylindolino-8′-methoxy-6′-nitrobenzospiropyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
352.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
159-162 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(cc2C=CC3(Oc12)N(C)c4ccccc4C3(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-19(2)15-7-5-6-8-16(15)21(3)20(19)10-9-13-11-14(22(23)24)12-17(25-4)18(13)26-20/h5-12H,1-4H3
Clave InChI
IZDVWQPIYXTGIF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1′,3′-Dihydro-8-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole] (6-NO2-8-OMe-BIPS) is a spiropyran based photochromic dye. It has a nitro group that enhances the overall quantum yield of the photochemical system.[1][2]
Aplicación
6-NO2-8-OMe-BIPS can be potentially used in a variety of applications such as switching devices, signal transducer receptors, and optical imaging processes.[2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
UV-responsive polyvinyl alcohol nanofibers prepared by electrospinning.
Khatri Z, et al.
Applied Surface Science, 342, 64-68 (2015)
Spiropyran, chromene and spirooxazine, melange trois: Molecular logic systems through selective and reversible deactivation of photochromism mediated by CO2 gas.
Darwish TA, et al.
Dyes and Pigments, 92(2), 817-824 (2012)
Complexes of spiropyran-derived merocyanines with metal ions: relaxation kinetics, photochemistry and solvent effects.
Chibisov AK and Gorner H
Chemical Physics, 237(3), 425-442 (1998)
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.