432148
Thulium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99%
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Análisis
99.99%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: thulium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
F[Tm](F)F
InChI
1S/3FH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- Used for glass doping
- Used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.