431141
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
98% dry basis
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98% dry basis
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
≤4.0% Water (Karl Fischer)
mp
157-160 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-1-2-4(6(5)12)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
UNLVJVQEDSDPIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable