Merck
427500
Sigma-Aldrich
Methyl 4-imidazolecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
154-156 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-9-5(8)4-2-6-3-7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 4-imidazolecarboxylate is an alkyl ester of imidazole carboxylic acid.
Aplicación
Methyl 4-imidazolecarboxylate was used as a starting material in the synthesis of 1-(3-prop-1-enyl)-imidazole-4-carboxyaldehyde[1] and osmium(2,2′-bipyridyl)2(methyl 4-imidazolcarboxylate)dichloride.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
PQQ-sGDH Bioelectrodes Based on Os-Complex Modified Electrodeposition Polymers and Carbon Nanotubes.
Chen X, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 161(3), H3058-H3063 (2014)
Visualisation of the local bio-electrocatalytic activity in biofuel cell cathodes by means of redox competition scanning electrochemical microscopy (RC-SECM).
Karnicka K, et al.
Electrochemical Communications, 9(8), 1998-2002 (2007)