Merck
425583
Sigma-Aldrich
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
p-Tolyl triflate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-15(12,13)8(9,10)11/h2-5H,1H3
Clave InChI
XXSBXVHIYGQWDV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate (p-tolyl triflate) is an aryl triflate.
Aplicación
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate (p-tolyl triflate) may be used in the asymmetric α-arylation of ketones[1] and arylation of pyridine N-oxide.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct arylation of azine N-oxides with aryl triflates.
Schipper DJ, et al.
Tetrahedron, 65(26), 4977-4983 (2009)
Xuebin Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(1), 195-200 (2007-12-14)
The asymmetric alpha-arylation of ketones with aryl triflates is described, and the use of this electrophile with nickel and palladium catalysts containing a segphos derivative increases substantially the scope of highly enantioselective arylations of ketone enolates. The combination of aryl