Merck
425206
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)cyclohexanone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H9(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
144.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
45 °C/10.1 mmHg (lit.)
densidad
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12OS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
QFABNUVNDKOIEH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Methylthio)cyclohexanone is a 2-substituted cyclohexanone. The proportion of axial and equatorial conformation has been measured in chloroform by the Eliel method. It suggests that the in chloroform steric effect dominates over polar effect in contributing to the conformational preference.[1] The stereoselectivity of the reduction of 2-(methylthio)cyclohexanone using different hydrides has been studied.[2]
Aplicación
2-(Methylthio)cyclohexanone may be used as a ketone substrate for the synthesis of cyclic nitrones, by reacting with aspergillusol A.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Axial/equatorial proportions for 2-substituted cyclohexanones.
Basso EA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(27), 7865-7869 (1993)
Nitrone formation in phosphate buffer and aqueous solutions: novel chemistry inspired by a natural product.
Pansanit A, et al.
Tetrahedron Letters, 53(16), 2129-2131 (2012)
Studies on the stereoselectivity of hydride reductions on 2-(methylthio)-and 2-(methylsulfonyl) cyclohexanones.
Carmen CM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(16), 3619-3625 (1987)