Merck
425095
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
191.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)