Merck
424846
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-lactate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −19°, c = 1 in acetone
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
105-109 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
C[C@H](O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
ZYTLPUIDJRKAAM-QMMMGPOBSA-N
Descripción general
Benzyl (S)-(-)-lactate may be used in the preparation of (R)-(+)-methyl 7-(1-(benzyloxy)-1-oxopropan-2-yloxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and evaluation of two coumarin-type derivatization reagents for fluorescence detection of chiral amines and chiral carboxylic acids.
Mertens MD and Gutschow M.
Chirality, 25(12), 957-964 (2013)
Bunta Watanabe et al.
PloS one, 10(8), e0136242-e0136242 (2015-08-22)
CCG-1423 suppresses several pathological processes including cancer cell migration, tissue fibrosis, and the development of atherosclerotic lesions. These suppressions are caused by inhibition of myocardin-related transcription factor A (MRTF-A), which is a critical factor for epithelial-mesenchymal transition (EMT). CCG-1423 can