Merck
424668
Sigma-Aldrich
1-(o-Tolyl)biguanide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4NHC(=NH)NHC(=NH)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
143-145 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cc1ccccc1NC(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C9H13N5/c1-6-4-2-3-5-7(6)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
Clave InChI
SQZCAOHYQSOZCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(o-Tolyl)biguanide was used as a ligand in the synthesis of new vanadyl complexes with the formula [VOL2].xH2O (HL=1-(o-tolyl)biguanide, x=0.5).[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
o-Tolyl Biguanide Complexes of Some Transition Metal Ions in 1-Methyl-2-Pyrrolidinone.
Siefker JR and Wence RL.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 75 (1965)
New vanadyl complexes with metformin derivatives as potential insulin mimetic agents.
Olar R, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110(1), 257-262 (2012)
Aqueous Solution Studies of o-Tolyl Biguanide Complexes of Cobalt (II), Copper (II), and Nickel (II).
Siefker JR and Jardine LJ.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 77 (1967)
[Method of determining o-tolylbiguanide in water].
I S Dukhovnaia
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 45-46 (1984-05-01)
Bacalum E, et al.
Rev. Roum. Chim., 57(4-5), 427-434 (2012)