Merck
424323
Sigma-Aldrich
Diisopropyl (R)-(+)-malate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D +12.8°, neat
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)