424102
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
99%
Sinónimos:
4-Nitrophenyl triflate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3C6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
271.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
52-55 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
triflate
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H4F3NO5S/c8-7(9,10)17(14,15)16-6-3-1-5(2-4-6)11(12)13/h1-4H
Clave InChI
NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate (4-nitrophenyltriflate) may be used in the following studies:
- As a triflating agent in the synthesis of aryl triflates.
- As a reagent in the synthesis of aryl nonaflate.
- As a reagent for palladium catalyzed coupling reactions with different substrates.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
4-Nitrophenyltriflate as a new triflating agent.
Zhu J, et al.
Tetrahedron Letters, 38(7), 1181-1182 (1997)
A high throughput synthesis of aryl triflate and aryl nonaflate promoted by a polymer supported base (PTBD).
Boisnard S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7469-7472 (1999)
Regioselective palladium-catalyzed arylation of vinyl ethers with 4-nitrophenyl triflate. Control by addition of halide ions.
Andersson CM and Hallberg A.
The Journal of Organic Chemistry, 53(9), 2112-2114 (1988)
Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of organoboron compounds with organic triflates.
Ohe T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(8), 2201-2208 (1993)