Merck
423629
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
59-61 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-2-1-3(11(12)13)6(10)5(9)4(2)8/h1H,10H2
Clave InChI
ILENVKAVEFKZSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline is an aniline derivative. It is a building block used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)