422541
Ethyl 5-methylsalicylate
98%
Sinónimos:
Ethyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
densidad
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZGYXABNSOOACGL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?