Merck
422312
Sigma-Aldrich
Cerium trifluoromethanesulfonate
19-23% Ce basis
Sinónimos:
Cerium triflate
About This Item
Fórmula lineal:
Cen(CF3SO3) x H2O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 422312, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: cerium
reagent type: catalyst
concentración
19-23% Ce
cadena SMILES
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Efficient catalyst for the ring opening of epoxides, providing high regio- and stereoselectivity.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)