Merck
416622
Sigma-Aldrich
Phenylsuccinic anhydride
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
191-192 °C/12 mmHg (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CC(C(=O)O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8O3/c11-9-6-8(10(12)13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ramzi Mukred Saeed et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 4-4 (2020-02-11)
Chitosan nanoparticles (NPs) are widely studied as vehicles for drug, protein, and gene delivery. However, lack of sufficient stability, particularly under physiological conditions, render chitosan NPs of limited pharmaceutical utility. The aim of this study is to produce stable chitosan