Merck
415960
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
165.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.606 (lit.)
bp
117-118 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NOS/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
QNKQBDZVEKZFBN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)