One of the commercial applications for this compound is as a UV blocking agent in contact lenses. However, this specific product is suitable for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals. A suitable grade for this application is not available at this time.
413216
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
98%
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-acryloxyethoxybenzophenone, 4-(2-Acryloxyethoxy)-2-hydroxybenzophenone
Seleccione un Tamaño
299,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
299,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
77-80 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
Clave InChI
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
コンタクトレンズに添加する紫外線吸収剤として検討しております。 こちらの製品はコンタクトレンズに使用された実績はございますか? また、使用実績のあるものを可能な範囲で教えていただけると幸いです。
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?