Merck
69983
Supelco
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
60,30 €
60,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
60,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
312.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
60,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
77-80 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
Clave InChI
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)