Merck
411345
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serine methyl ester
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
345,00 €
345,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
345,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH[NHC(C6H5)3]CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
361.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
345,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +31°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](CO)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23NO3/c1-27-22(26)21(17-25)24-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24-25H,17H2,1H3/t21-/m0/s1
Clave InChI
LXAWQKKSNNYYEK-NRFANRHFSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)