Merck
410608
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)pyridine N-oxide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
178-179 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[O-][n+]1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-13-8-6-12(7-9-13)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Benzyloxy)pyridine N-oxide is a 4-substituted pyridine-1-oxide.[1] It undergoes hydrogenation over palladium to afford pyridine.[1] It participates in the stereoselective synthesis of substituted pyridines, piperidines and piperazines.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hans Andersson et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(2), 337-346 (2010-11-16)
In this perspective we discuss the recent developments of stereoselective synthesis of substituted pyridines, piperidines, and piperazines from cheap and commercially readily available starting materials. Pyridine N-oxides and pyrazine N-oxides are reacted with alkyl, aryl, alkynyl and vinyl Grignard reagents
248. N-oxides and related compounds. Part X. The hydrogenation of some pyridine 1-oxides.
Katritzky AR and Monro AM.
Journal of the Chemical Society, 1263-1266 (1958)