Merck
409618
Sigma-Aldrich
Bis[bis(trimethylsilyl)amino]tin(II)
Sinónimos:
Bis(bis(trimethylsilyl)amino)stannylene, Tin bis[bis(trimethylsilyl)amide], Tin(II) bis(hexamethyldisilazide)
About This Item
Fórmula lineal:
[[(CH3)3Si]2N]2Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
439.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tin
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
densidad
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for the conversion of aldehydes and ketones to N,N-dialkyleneamines.[1][2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synlett, 131-131 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)