408611
Fmoc-Leu-OH
98%
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clave InChI
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N