407852
tert-Butyldimethylsilyl cyanide
97%
Sinónimos:
tert-Butyl-cyano-dimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
76-79 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C7H15NSi/c1-7(2,3)9(4,5)6-8/h1-5H3
Clave InChI
CWAKIXKDPQTVTA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?